Merck
731706
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
greener alternative
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Linker for PCN-12 MOF
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 202,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 202,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O8
Número de CAS:
Peso molecular:
344.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
324-331 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
Clave InChI
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhancing H2 uptake by "close-packing" alignment of open copper sites in metal-organic frameworks.
Xi-Sen Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(38), 7263-7266 (2008-08-21)