The particle size is not determined for this product.
794325
Basolite® Z377
Sinónimos:
MOF 177
descripción
Composition: Carbon (C) 55 g/100g, Zinc (Zn) 22 g/100g ±10%
Surface area: Lanmuir Suface area = 5000-5200 m2/g, Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16h
Formulario
powder
superficie
3800-4000 m2/g , Activation: T = 200°C, p <0.1mbar, t = 16
cadena SMILES
[O-]C(C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=C(C([O-])=O)C=C3)=CC(C4=CC=C(C(O[Zn+])O[Zn+]O[Zn+]OC(C5=CC=C(C6=CC(C7=CC=C(C([O-])=O)C=C7)=CC(C8=CC=C(C([O-])=O)C=C8)=C6)C=C5)O[Zn+])C=C4)=C2)C=C1)=O
InChI
1S/2C27H18O6.O.4Zn/c2*28-25(29)19-7-1-16(2-8-19)22-13-23(17-3-9-20(10-4-17)26(30)31)15-24(14-22)18-5-11-21(12-6-18)27(32)33;;;;;/h2*1-15,25H,(H,30,31)(H,32,33);;;;;/q2*-2;;4*+2/p-4
Clave InChI
CLMVSZQXLQAGTL-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the average particle size of this
1 answer-