Merck
691348
Sigma-Aldrich
Basolite® Z1200
greener alternative
produced by BASF
Sinónimos:
2-Methylimidazole zinc salt, ZIF 8
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 704,00
100 G
US$ 2.490,00
500 G
US$ 10.090,00
US$ 704,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 704,00
100 G
US$ 2.490,00
500 G
US$ 10.090,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N4Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
227.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 704,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
1300-1800 m2/g , Langmuir surf. area
tamaño de partícula
4.9 μm (D50)
densidad aparente
0.35 g/cm3
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CC1=NC=C[N-]1.CC2=NC=C[N-]2.[Zn+2]
InChI
1S/2C4H5N2.Zn/c2*1-4-5-2-3-6-4;/h2*2-3H,1H3;/q2*-1;+2
Clave InChI
MFLKDEMTKSVIBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Basolite(TM) Z1200 has a zeolitic imidazolate framework (ZIF) constituted of metal ions and imidazolate anions. The structure of ZIF is analogous to that of silica-zeolites. ZIFs have high thermal stability.[1]
Metal organic framework (MOF)
Zinc imidazolate frameworks (ZIF)
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
Basolite®Z1200 (ZIF-8) based MOFs can be used in the fabrication of matrix membranes for gas separation processes such as hydrogen separation, and nitrogen recovery.[2] They are also used as fillers in the formation of PDMS based membranes for solvent resistant nanofitration (SRNF).[3] They are commercially utilized as porous materials for the absorption and sensing of pesticides.[3]
Used for separations (paraffin isomers, alkanes), sensors, and gas adsorption (hydrogen gas)
Otras notas
can be activated at 100°C (vacuum)
Información legal
Basolite is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Molecular sieving realized with ZIF-8/Matrimid mixed-matrix membranes
Ordonez MJC, et al.
Journal of Membrane Science , 361(1-2), 28-37 (2010)
Peralta, D.; et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, 4692-4702 (2012)
Doped Zinc-Organic Framework for Sensing of Pesticide
Kumar P, et al.
Advanced Materials Research, 488(1-2), 1543-1546 (2012)
Solvent resistant nanofiltration (SRNF) membranes based on metal-organic frameworks
Basu S, et al.
Journal of Membrane Science , 344(1-2), 190-198 (2009)
Julien Cousin-Saint-Remi et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(14), 13694-13703 (2019-03-22)
Shaping metal-organic frameworks (MOFs) into robust particles with a controllable size is of large interest to the field of adsorption. Therefore, a method is presented here to produce robust MOF beads of different sizes, ranging from 250 μm to several
Artículos
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, could you offer some SEM images of this product, I would like to know the particle size of ZIF8
    1 answer
    1. This material does not have a SEM provided.