Merck
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
Sinónimos:
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4IN3
Número de CAS:
Peso molecular:
208.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
143-149 °C
cadena SMILES
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
Clave InChI
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)