Merck
A45009
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate
98%
Sinónimos:
3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 44,00
US$ 44,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 44,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 44,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
105-107 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
Clave InChI
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gemma N Ferguson et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6165-6172 (2008-09-06)
A pharmacophore-based screen identified 32 compounds including ethyl 5-amino-3-(4- tert-butylphenyl)-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4- d]pyridazine-1-carboxylate ( 8) as a new allosteric modulator of the adenosine A1 receptor (A1AR). On the basis of this lead, various derivatives were prepared and evaluated for activity at the