Merck
700940
Sigma-Aldrich
4-Aminopyrazole
95%
Sinónimos:
1H-Pyrazol-4-ylamine, 1H-Pyrazole-4-amine, 4-Amino-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 163,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 163,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5N3
Número de CAS:
Peso molecular:
83.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
77-82 °C
cadena SMILES
Nc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,4H2,(H,5,6)
Clave InChI
AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Beat J Brüschweiler et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 88, 214-226 (2017-06-29)
Azo dyes represent the by far most important class of textile dyes. Their biotransformation by various skin bacteria may release aromatic amines (AAs) which might be dermally absorbed to a major extent. Certain AAs are well known to have genotoxic
Bradley O Elmore et al.
PloS one, 10(5), e0125027-e0125027 (2015-05-06)
Serum lipoproteins (LP) are increasingly being recognized as dual purpose molecules that contribute to both cholesterol homeostasis and host innate defense. In fact, very low LP levels are associated with increased risk of bacterial infection in critically ill patients. In