Merck
728667
Sigma-Aldrich
trans-3-(4-Bromothiophen-2-yl)acrylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
233.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
168-173 °C
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C7H5BrO2S/c8-5-3-6(11-4-5)1-2-7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/b2-1+
InChI key
VHKFUECAKTYKCR-OWOJBTEDSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)