Merck
662909
Sigma-Aldrich
2-Pentynoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 446,00
US$ 446,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 446,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C≡CCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 446,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
47-53 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCC#CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
205.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
96.11 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sanjay Tiwari et al.
International journal of pharmaceutics, 531(1), 281-291 (2017-08-29)
Nanoparticles of cationized polyacrylamide (CPAA NP), decorated with the recognition peptide VRPMPLQ (to produce CPAA-Pep NP), were prepared, characterized and tested biologically. They were designed to target dysplasia regions in the colon, characterized by overexpressed sialic acid. This targetability was
S Shi et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 205-210 (2015-05-20)
We propose in this work a general and versatile methodology for electrochemical monitoring of persistent pharmaceutical micropollutants. The system presented is based on an electroactive and electropolymerized hapten (mimetic molecule of the pollutant to be detected) and a specific antibody