Merck
745111
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinónimos:
PhosphonicS SEM26
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 360,00
50 G
US$ 1.240,00
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 360,00
50 G
US$ 1.240,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.22
US$ 360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
Extensión del etiquetado
0.7-1.3 mmol/g loading
tamaño de partícula
≥45 μm (95%)
Descripción general
2-Mercaptoethyl ethyl sulfide Silica is a mercaptoalkyl functionalized silica with metal scavenging ability.
Aplicación
Silica Supported Metal Scavenger:
Fe(III), Ni(0), Cu(II), Ru(III), Rh(I), Rh(III), Pd(0), Pd(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Os, Ir(I), Ir(III), Pt(II), Au(I), Au(III), Hg(II), Pb(II)
Nota de análisis
sulfur: detected
Información legal
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)