Merck
728276
Sigma-Aldrich
(Bromoethynyl)benzene
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Bromo-2-phenylacetylene, 1-Bromo-2-phenylethyne, Phenylethynyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5Br
Número de CAS:
Peso molecular:
181.03
Beilstein:
606222
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Clave InChI
BPVHWNVBBDHIQU-UHFFFAOYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)