Merck
206512
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 127,00
US$ 127,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 127,00
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 127,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
64-67 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Clave InChI
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)