Merck
B65780
Sigma-Aldrich
(2-bromoetil)benzeno
98%
Sinónimos:
Bromuro de 2-feniletilo
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 56,00
100 G
US$ 70,60
500 G
US$ 154,00
US$ 56,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 56,00
100 G
US$ 70,60
500 G
US$ 154,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
185.06
Beilstein:
507487
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 56,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.556 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
densidad
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clave InChI
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
El (2-bromoetil)benceno puede utilizarse como un reactivo para sintetizar:
  • Derivados de lactona mediante la reacción de carbonilación doble catalizada por Sn
  • α-iminocarboxamidas por medio de una reacción de acoplamiento de tres componentes one-pot de isocianuro de arilo e isocianato de arilo en presencia de Sml2.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hisashi Masui et al.
Organic letters, 14(16), 4090-4093 (2012-08-07)
A one-pot, three-component coupling was accomplished via the nucleophilic addition of an alkylsamarium(III) species to isocyanides and the subsequent addition of the resultant imidoyl samarium(III) species to isocyanates under mild conditions for the formation of α-iminocarboxamides. The developed sequential C-C
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf