415952
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
97%
Sinónimos:
(2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide, (Diphenylphosphoryl)(mesityl)methanone, 2,4,6-Trimethylbenzoylphenyl phosphinate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
88-92 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C(=O)P(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChI key
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage and Stability
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.