Merck
718033
Sigma-Aldrich
Sucrose solution
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 877,00
1 PKG
US$ 877,00
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 877,00
1 PKG
US$ 877,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Peso molecular:
342.30
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.12
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Formulario
solution
Nivel de calidad
composición
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
concentración
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
Categorías relacionadas
Cantidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells