Merck
717371
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
97%
Sinónimos:
(Sp)-1-[(1R)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24FeNP
Peso molecular:
413.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
131-135 °C
functional group
amine
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m1../s1
InChI key
DRBVPPSGNFMTKZ-QCUBGVIVSA-N
Legal Information
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)