Merck
40241
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
Sinónimos:
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 555,00
US$ 555,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 555,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19FeN
Número de CAS:
Peso molecular:
257.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 555,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
color
dark brown
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
Clave InChI
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
Aplicación
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.[1]
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient Diastereoselective Synthesis of Chiral Diferrocenylphosphine-diamines: X-ray Crystal Structure of [(η5-C5H5) Fe
Zhou Z and Zhang Y
Synthetic Communications, 35(18), 2401-2408 (2005)
A family of chiral ionic liquids from the natural pool: Relationships between structure and functional properties and electrochemical enantiodiscrimination tests
Longhi M, et al.
Electrochimica Acta, 298(18), 194-209 (2019)