Merck
715417
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene
Sinónimos:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 104,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 104,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
79-85 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Clave InChI
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes
Artículos
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions