Merck
711373
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5BrN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
241.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
86-90 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
Brc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5BrN2S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
NVQXBSUUWVZRCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)