Merck
695491
Sigma-Aldrich
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
241.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D -170±10°, c = 1 in chloroform
mp
147-152 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC(C2)[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8+,9-/m0/s1
Clave InChI
IFAMSTPTNRJBRG-YIZRAAEISA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 36, 6765-6765 (1995)
Srikanth Venkatraman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(6), 1628-1632 (2006-01-18)
Prolonged hepatitis C infection is the leading cause for cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. The etiological agent HCV virus codes a single polyprotein of approximately 3000 amino acids that is processed with the help of a serine protease