710563
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
96%
Sinónimos:
NSC 93545, Tris(o-anisyl)phosphine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
198-204 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
Clave InChI
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Allylic substitution of simple alkenes
- Suzuki coupling reactions
- Telomerization of 1,3-butadiene with various alcohols
- Hydrogenation of quinolines
- Amination / direct arylation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?