Merck
672017
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole
95%
Sinónimos:
cataCXium® PCy
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 290,00
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30NP
Número de CAS:
Peso molecular:
339.45
Beilstein:
9649724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Aminations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3cccn3-c4ccccc4
InChI
1S/C22H30NP/c1-4-11-19(12-5-1)23-18-10-17-22(23)24(20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-12,17-18,20-21H,2-3,6-9,13-16H2
Clave InChI
RVFZOTGUPNHVRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Información legal
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.