Merck
710466
Sigma-Aldrich
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine
97%
Sinónimos:
Di-o-anisylphosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
246.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
86-90 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
Clave InChI
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Allylation of phenols
  • Synthesis of neutral rhodium(I) complexes
  • Dinuclear Pd(II) complexes bearing bis-bidentate tetraphos ligands
  • CO-ethylene copolymerization reactions
  • Suzuki-Miyaura reaction for synthesis of alkyl derivatives phosphine sulfonate (P-O) ligands
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)