Merck
449563
Sigma-Aldrich
Borane diphenylphosphine complex
98%
Sinónimos:
(Diphenylphosphine)trihydroboron
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 406,00
US$ 406,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 406,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PH·BH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 406,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
B.[H]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11P.BH3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H;1H3
Clave InChI
XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions (anion)
  • Catalytic dehydrogenation in the presence of ruthenium bidentate phosphine compelxes
  • Deprotonation reactions
  • Catalytic coupling with alkynyl bromides
  • Catalyst-free Staudinger ligation for indirect 18F-radiolabeling
  • Preparation of chiral phosphine-phosphite bidentate ligands with biphenyl backbone
  • Reactions with frustrated lewis pair combinations of group 14 triflates and sterically hindered nitrogen bases
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)