464872
Lithium diphenylphosphide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
Diphenyl lithium phosphide, Diphenylphosphine lithium salt, Diphenylphosphino)lithium, Lithiodiphenyl phosphide, Lithiodiphenylphosphine
Seleccione un Tamaño
US$ 350,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 350,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
concentración
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
densidad
0.925 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
Clave InChI
WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?