Merck
710393
Sigma-Aldrich
1,1′-Dibromoferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8Br2Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
343.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
52-55 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe].Br[C]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Br.Fe/c2*6-5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
Clave InChI
PPENAEPVSCFVJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Zhiqiang Tan et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-28)
Conjugated microporous polymers (CMPs) have conjugated skeleton and permanent porosity, and exhibit huge potential in developing novel functional materials for resolving the challenging energy and environment issues. Metal-containing CMPs often exhibited unique properties. In the present manuscript, ferrocene-based conjugated microporous