681571
(6-Bromohexyl)ferrocene
Sinónimos:
1-Bromo-6-ferrocenylhexane, 6-Ferrocenylhexyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H16Br.C5H5.Fe/c12-10-6-2-1-3-7-11-8-4-5-9-11;1-2-4-5-3-1;/h4-5,8-9H,1-3,6-7,10H2;1-5H;
Clave InChI
LNVDAJXWPKYLFP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)