Merck
540048
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Propylene oxide
99%
Sinónimos:
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 222,00
25 G
US$ 380,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 222,00
25 G
US$ 380,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
79764
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +14°, neat
índice de refracción
n20/D 1.366 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
densidad
0.829 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clave InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(R)-(+)-Propylene oxide is commonly employed as a chiral building block or intermediate in the synthesis of chiral compounds. For example, it can be used to synthesize cyclic propylene carbonate by the reaction with CO2 in the presence of a chiral catalyst. It is also used as a starting material for the preparation of magnetic resonance (MR) contrast agents that can be used for in vivo detection of β-galactosidase.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Steffi Daniel et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 98(11), 1639-1656 (2020-09-24)
Fibulin-3 (F3) is an extracellular matrix glycoprotein found in basement membranes across the body. An autosomal dominant R345W mutation in F3 causes a macular dystrophy resembling dry age-related macular degeneration (AMD), whereas genetic removal of wild-type (WT) F3 protects mice
Nagore Puente et al.
Bio-protocol, 9(2), e3145-e3145 (2019-01-20)
Activation of type 1 cannabinoid (CB1) receptors by endogenous, exogenous (cannabis derivatives) or synthetic cannabinoids (i.e., CP 55.940, Win-2) has a wide variety of behavioral effects due to the presence of CB1 receptors in the brain. In situ hybridization and
Amanda S Hakemian et al.
Biochemistry, 47(26), 6793-6801 (2008-06-11)
Particulate methane monooxygenase (pMMO) is a membrane-bound metalloenzyme that oxidizes methane to methanol in methanotrophic bacteria. The nature of the pMMO active site and the overall metal content are controversial, with spectroscopic and crystallographic data suggesting the presence of a