496391
1,1′-Ferrocenedicarboxaldehyde
96%
Sinónimos:
1,1′-Bisformylferrocene, 1,1′-Diformylferrocene, Cyclopentadienecarboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
InChI key
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c