Merck
707228
Sigma-Aldrich
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3H6N6
Número de CAS:
Peso molecular:
129.10
Beilstein:
11316300
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Urinary tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)