Merck
570087
Sigma-Aldrich
Melamine-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-d6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3D6N6
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]N([2H])c1nc(nc(n1)N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i/hD6
Clave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-YIKVAAQNSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It should be noted that Melamine-d6 (570087) is an unsuitable mass spectrometric standard as it contains deuterated amine groups, which are susceptible to proton-deuterium exchange. For the usage of isotopically labeled melamine as a standard for mass spectrometry studies, please refer to Melamine-triamine-15N3 (592889).
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)