Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 576,00 |
Acerca de este artículo
US$ 576,00
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
melamine
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 99% | description Synthetic |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| agency USP | agency traceable to USP 1379183 | agency - | agency - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Urinary tract
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
300 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?