Merck
706574
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline
97%
Sinónimos:
(2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +50.0°, c = 1 in methanol
mp
146-151 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m1/s1
Clave InChI
BENKAPCDIOILGV-RNFRBKRXSA-N
Aplicación
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline can be used:
  • As a starting material in the synthesis of DNA mimicking pyrrolidine peptide nucleic acid (PNA) analog.[1]
  • In the synthesis of biologically important macrocyclic dilactones.[2]
  • As an intermediate in the synthesis of histamine H3 receptor antagonists.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pyrrolidine PNA: A novel conformationally restricted PNA analogue
Puschl A, et al.
Organic Letters, 2(26), 4161-4163 (2000)
Synthesis of macrocyclic dilactones by cyclization of sulfonium salts
Nakamura T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3783-3789 (1992)
Novel substituted pyrrolidines are high affinity histamine H3 receptor antagonists
Stocking EM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(9), 2755-2760 (2010)