Merck
687332
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline
97%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 272,00
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 272,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16FNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
233.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -65.0±5°, c = 1 in chloroform
mp
115-119 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H16FNO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-6(11)4-7(12)8(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Clave InChI
YGWZXQOYEBWUTH-RQJHMYQMSA-N
Aplicación
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline can be used in the preparation of benzophenone based ligand, which is further used to synthesize Ni(II) Schiff base complex.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, Ni (II) Schiff base complexation and structural analysis of fluorinated analogs of the ligand (S)-2-[N-(N′-benzylprolyl) amino] benzophenone (BPB)
Tatum NJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 173, 77-83 (2015)