Merck
701742
Sigma-Aldrich
Copper(I) chloride - bis(lithium chloride) complex
1 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CuCl · 2LiCl
Peso molecular:
183.79
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
concentración
1 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.442
densidad
1.015 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
Clave InChI
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Solution used in Cu(I) transmetallation for amination reaction[1][2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)