407240
Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
technical grade, 90%
Sinónimos:
Copper(I) triflate benzene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate benzene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt benzene complex
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
160 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cu+].[Cu+].c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.2CHF3O3S.2Cu/c1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h1-6H;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Clave InChI
GNXZWVVAAMVOJY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize enol-esters via copper(I) carboxylate intermediate formation.[1]
- In the enantioselective allylic oxidation of cyclic alkenes.[2]
- To prepare 2,5-disubstituted pyrrolidine derivatives from N-alkenyl, alkynyl and alkyl N-benzoyloxysulfonamides via the sulfonamidyl radical formation.[3]
It can also be used in combination with amino acid-based chiral phosphine ligands to catalyze asymmetric conjugate additions of alkylzincs to acyclic α,β-unsaturated ketones, affording β-alkylcarbonyls in high yield and with excellent enantioselectivity.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?