Merck
700657
Sigma-Aldrich
Methylboronic acid MIDA ester
97%
Sinónimos:
MIDA boronates
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
170.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
255-261 °C
cadena SMILES
CB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C6H10BNO4/c1-7-11-5(9)3-8(2)4-6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VXMLSGMSTPGVIA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)