Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
M51008
Methyliminodiacetic acid
99%
Sinónimos:
MIDA, MIDA ligand
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6(2-4(7)8)3-5(9)10/h2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the solubility for Product M51008, Methyliminodiacetic acid?
1 answer-
Unfortunately, we do not test solubility for product M51008. However, this product should be soluble in 25 mg/mL, 1 N acetic acid and deuterated water.
Helpful?
-
-
What is the particle size of Product M51008, Methyliminodiacetic acid?
1 answer-
Unfortunately, neither Sigma-Aldrich nor the supplier has determined the particle size.