Merck
729221
Sigma-Aldrich
trans-2-(Pinacol boronate)vinylboronic acid MIDA ester
96%
Sinónimos:
(E)-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester, trans-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 291,00
5 G
US$ 1.380,00
US$ 291,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 291,00
5 G
US$ 1.380,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H21B2NO6
Peso molecular:
308.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 291,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
254-260 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21B2NO6/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)7-6-14-19-10(17)8-16(5)9-11(18)20-14/h6-7H,8-9H2,1-5H3/b7-6+
Clave InChI
MVTNIQCFWSPASI-VOTSOKGWSA-N
Información legal
Patents pending. U.S. Patent App Ser. Nos. 60/951,405 and 11/937,338 and Internat. App No. PCT/US07/84156 may apply.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)