718947
Potassium (iodomethyl)trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2BF3IK
Número de CAS:
Peso molecular:
247.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
245-258 °C (dec.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
[K+].C[B-](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11BI.K/c1-5(2,3)4-6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
YPGDEVDDTXBNRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Organotrifluoroboronates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.