698989
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, electronic grade, 99.995% trace metals basis, average Mn 15,000-45,000
Sinónimos:
Plexcore® OS 1100
About This Item
Productos recomendados
grado
electronic grade
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
solid
mol peso
average Mn 15,000-45,000
descripción
(>95% head-to-tail regioregular (HNMR))
mp
238 °C
solubilidad
chloroform, trichlorobenzene, chlorobenzene, toluene, and xylenes: soluble
fluorescencia
λex 450 nm; λem 575 nm
Energía orbital
HOMO 5 eV
LUMO 3 eV
rendimiento de la unidad OPV
ITO/NiO/P3HT/PC61BM/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC61BM (1:08)/Al
PDI
≤2
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?