900550
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 50,000-75,000
Sinónimos:
P3HT
Seleccione un Tamaño
US$ 722,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 722,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
descripción
Metal purity: Mg: ≤100 ppm
Ni: ≤100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Nivel de calidad
Formulario
solid
mol peso
average Mw 50,000-75,000
cadena SMILES
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Contenido relacionado
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
En electrónica orgánica se utilizan conductores y semiconductores orgánicos para aplicaciones en energía fotovoltaica orgánica, diodos orgánicos emisores de luz y transistores orgánicos de efecto de campo.