445711
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Sinónimos:
P3OT
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~34,000
color
black
conductividad
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
mp
190 °C
198-211 °C
fluorescencia
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
propiedades de los semiconductores
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
cadena SMILES
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
Clave InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Características y beneficios
Envase
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering