Merck
698768
Sigma-Aldrich
9-Mercapto-1-nonanol
96%
Sinónimos:
9-Mercapto-nonan-1-ol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 111,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20OS
Número de CAS:
Peso molecular:
176.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.483
densidad
0.939 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20OS/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Clave InChI
FXFJFNVBVKPAPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
9-Mercapto-1-nonanol (9-MNL) is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It facilitates the immobilization of the surface atoms.[1]
Aplicación
9-MNL can be used in the surface modification of gold electrodes for the fabrication of biosensors for biomedical applications.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An electrochemical peptide-based biosensing platform for HIV detection
Gerasimov JY and Lai RY
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(3), 395-397 (2010)
Peptide-based electrochemical biosensor for amyloid beta 1-42 soluble oligomer assay
Li H, et al.
Talanta, 93, 358-363 (2012)
Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: effect of the length and terminating head group of the blocking thiols
Thipmanee O, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 38(1), 430-435 (2012)
Ivan V Smolyaninov et al.
Bioorganic chemistry, 89, 103003-103003 (2019-05-28)
A number of asymmetrical thioethers based on 3,5-di-tert-butylcatechol containing sulfur atom bonding with physiologically active groups in the sixth position of aromatic ring have been synthesized and the electrochemical properties, antioxidant, cryoprotective activities of new thioethers have been evaluated. Cyclic