471585
tert-Dodecylmercaptan
mixture of isomers, 98.5%
Sinónimos:
tert-Dodecanethiol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98.5%
bp
227-248 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
SC(C(C(C(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Clave InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Data characterizing the biophysical and nitric oxide release properties of the tDodSNO-Styrene maleic anhydride nanoparticle SMA-tDodSNO: This study discusses the synthesis and characterization of SMA-tDodSNO nanoparticles using tert-dodecylmercaptan (H Alimoradi et al., 2018).
- Cu2ZnSnS4-Ag2S Nanoscale p-n Heterostructures as Sensitizers for Photoelectrochemical Water Splitting: The research investigates the use of tert-dodecylmercaptan in the synthesis of CZTS-Ag2S heterostructures for photoelectrochemical water splitting (X Yu et al., 2015).
- Enhanced performance of triboelectric nanogenerator based on polyamide-silver antimony sulfide nanofibers for energy harvesting: This study discusses the synthesis of nanofibers using tert-dodecylmercaptan for triboelectric nanogenerators (A Yar et al., 2021).
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?