Merck
697109
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
96%
Sinónimos:
2-Cyano-3-fluoropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
crystals
mp
27-32 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Clave InChI
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)