Merck
704024
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
95%
Sinónimos:
2-Cyano-6-fluoropyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
31-35 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
Clave InChI
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)