Merck
335819
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromobenzoate
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 367,00
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 367,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
229.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
130-131 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl 3-bromobenzoate was used in the preparation of ethyl 3-ethynylbenzoate.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid