Merck
696811
Sigma-Aldrich
N-Boc-7-azaindole-3-carboxaldehyde
Sinónimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formyl-7-azaindole, 3-Formyl-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
mp
124-129 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
InChI key
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)