A95502
7-Azaindole
98%
Sinónimos:
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
105-107 °C (lit.)
cadena SMILES
c1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)