Merck
176966
Sigma-Aldrich
4-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
Cinchoninaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
157.17
Beilstein:
113072
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
impurezas
3% lepidine
mp
45-52 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-6-11-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cinchoninaldehyde and Aliphatic Amines?Preparation of Some Lepidylamines.
Phillips AP.
Journal of the American Chemical Society, 69(4), 865-866 (1947)
Alaa Naama-Amar et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Candidatus Phytoplasma, the causative agent of yellows disease, inflicts substantial damage on several hundred plant species including perennials and annual plants. The endophytic bacterium Frateuria defendens reduces the symptoms of yellows disease in a number of agricultural crops. One possible
Chunqing Li et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 228, 117720-117720 (2019-11-14)
It's of vital importance to detect heavy metals in environment and living cells. In this work, four near-infrared regions boron dipyrromethene (BODIPY) probes (QBPH, PBPH, QBP and PBP) are constructed based on two BODIPY precursors (QB, PB) for sensing of
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded